Tisk…
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957423-5G
APOSOR957423-5GEA 2400 CZK
APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457990
CAS číslo: 13472-83-8