1-(3-Chlorophenyl)-2-nitroethene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957310-10G
OR957310-1G
OR957310-5G
APOSOR957310-10GEA
11380
CZK
APOSOR957310-10G
APOSOR957310-1G
APOSOR957310-5G
1-(3-Chlorophenyl)-2-nitroethene 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2-nitroethene
Vzorec:
C₈H₆ClNO₂ MW: 183,592 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00175518 CAS číslo: 3156-35-2 |