Tisk…
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR957164-1G OR957164-250MG
APOSOR957164-1GEA 8930 CZK
APOSOR957164-1G APOSOR957164-250MG
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
6-Ethylpyridin-3-amine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111131
CAS číslo: 126553-00-2