Tisk…
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 6850 CZK
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₃BN₂O₄S
MW: 244,076 g/mol
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235107
CAS číslo: 277295-50-8