Tisk…
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-isopropoxypyridine
OR957010-1G
APOSOR957010-1GEA 5060 CZK
APOSOR957010-1G
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14705787
CAS číslo: 282723-23-3