Tisk…
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR957008-1G OR957008-250MG
APOSOR957008-1GEA 13860 CZK
APOSOR957008-1G APOSOR957008-250MG
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene
Vzorec: C₉H₁₁ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070779
CAS číslo: 51241-43-1