Tisk…
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9570-1G OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA 2660 CZK
APOSOR9570-1G APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306.176 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235093
CAS číslo: 1000339-35-4