Tisk…
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956999-1G OR956999-250MG
APOSOR956999-1GEA 9720 CZK
APOSOR956999-1G APOSOR956999-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566475
CAS číslo: 76429-69-1