Tisk…
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956996-1G OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA 6220 CZK
APOSOR956996-1G APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07405978
CAS číslo: 807343-03-9