Tisk…
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956975-1G OR956975-5G
APOSOR956975-1GEA 9330 CZK
APOSOR956975-1G APOSOR956975-5G
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622016
CAS číslo: 57744-68-0