Tisk…
2,3,4-Trichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956973-1G OR956973-250MG OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA 1370 CZK
APOSOR956973-1G APOSOR956973-250MG APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22576127
CAS číslo: 55934-02-6