Tisk…
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956620-100MG OR956620-50MG
APOSOR956620-100MGEA 12070 CZK
APOSOR956620-100MG APOSOR956620-50MG
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110994
CAS číslo: 455264-97-8