Tisk…
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956569-1G OR956569-5G
APOSOR956569-1GEA 1160 CZK
APOSOR956569-1G APOSOR956569-5G
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
Vzorec: C₉H₁₇NOSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865184
CAS číslo: 64024-63-1