Tisk…
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propan-1-ol
OR956559-1G OR956559-250MG
APOSOR956559-1GEA 8930 CZK
APOSOR956559-1G APOSOR956559-250MG
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10034618
CAS číslo: 37844-07-8