Tisk…
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956410-5G
APOSOR956410-5GEA 4100 CZK
APOSOR956410-5G
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275014
CAS číslo: 172217-11-7