Tisk…
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 8270 CZK
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19257810
CAS číslo: 25195-58-8