4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-((Methylsulphonyl)methyl)benzonitrile
OR956194-1G
OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA
5100
CZK
APOSOR956194-1G
APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₉NO₂S MW: 195.238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15201679 CAS číslo: 161417-56-7 |