5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956120-1G
OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA
2280
CZK
APOSOR956120-1G
APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₃ MW: 139,109 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09754206 CAS číslo: 7126-51-4 |