Tisk…
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956107-1G OR956107-5G
APOSOR956107-1GEA 7670 CZK
APOSOR956107-1G APOSOR956107-5G
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776626
CAS číslo: 889942-85-2