5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methyl-2-aminobenzoxazol
OR956047-10G
OR956047-1G
OR956047-5G
APOSOR956047-10GEA
0
CZK
APOSOR956047-10G
APOSOR956047-1G
APOSOR956047-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01664145 CAS číslo: 64037-15-6 |