Tisk…
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956043-1G OR956043-250MG
APOSOR956043-1GEA 3910 CZK
APOSOR956043-1G APOSOR956043-250MG
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₇ClN₄
MW: 194,621 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691760
CAS číslo: 1015845-71-2