Tisk…
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR956016-1G OR956016-250MG
APOSOR956016-1GEA 22950 CZK
APOSOR956016-1G APOSOR956016-250MG
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate 97%
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate
Vzorec: C₆H₉NO₂
MW: 127.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18252702
CAS číslo: 78342-50-4