Tisk…
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955987-1G OR955987-250MG OR955987-5G
APOSOR955987-1GEA 4800 CZK
APOSOR955987-1G APOSOR955987-250MG APOSOR955987-5G
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20923636
CAS číslo: 24078-24-8