Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR955980-1G
OR955980-250MG
OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA
9100
CZK
APOSOR955980-1G
APOSOR955980-250MG
APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O₄S MW: 269,102 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09816501 CAS číslo: 1000933-19-6 UN: 3261 ADR: 8,III |