Tisk…
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955916-1G OR955916-250MG
APOSOR955916-1GEA 17990 CZK
APOSOR955916-1G APOSOR955916-250MG
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12151684
CAS číslo: 70974-26-4