Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR955843-1G
OR955843-5G
APOSOR955843-1GEA
1910
CZK
APOSOR955843-1G
APOSOR955843-5G
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13182371 CAS číslo: 1194-97-4 |