Tisk…
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR955734-1G OR955734-5G
APOSOR955734-1GEA 2070 CZK
APOSOR955734-1G APOSOR955734-5G
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06658159
CAS číslo: 115871-49-3