Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955684-1G
OR955684-5G
APOSOR955684-1GEA
7870
CZK
APOSOR955684-1G
APOSOR955684-5G
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Methyl quinoline-8-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203774 CAS číslo: 40245-26-9 |