Tisk…
Methyl 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955660-1G
APOSOR955660-1GEA 6350 CZK
APOSOR955660-1G
Methyl 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate 95%
Methyl 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
MDL Number: MFCD15523539
CAS číslo: 66193-59-7