Tisk…
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 2,5-Dihydro-5-oxo-6-phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazine
OR9555-1G OR9555-250MG
APOSOR9555-1GEA 4070 CZK
APOSOR9555-1G APOSOR9555-250MG
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Vzorec: C₉H₇N₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665863
CAS číslo: 447-00-7