3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955467-1G
OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA
5460
CZK
APOSOR955467-1G
APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00160293 CAS číslo: 1796-83-4 |