Tisk…
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955431-1G OR955431-5G
APOSOR955431-1GEA 3230 CZK
APOSOR955431-1G APOSOR955431-5G
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111009
CAS číslo: 92991-89-4