Tisk…
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955386-1G OR955386-250MG
APOSOR955386-1GEA 21490 CZK
APOSOR955386-1G APOSOR955386-250MG
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile 96%
3-(4-Hydroxyphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689141
CAS číslo: 1235035-68-3