Tisk…
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955329-1G OR955329-250MG
APOSOR955329-1GEA 6620 CZK
APOSOR955329-1G APOSOR955329-250MG
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24678322
CAS číslo: 1013112-48-5