Tisk…
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955234-1G
APOSOR955234-1GEA 1950 CZK
APOSOR955234-1G
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839185
CAS číslo: 202932-05-6