1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR955084-1G
OR955084-250MG
APOSOR955084-1GEA
3810
CZK
APOSOR955084-1G
APOSOR955084-250MG
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one 95%
1-(Pyridin-3-yl)butan-1-one
Vzorec:
C₉H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12153276 CAS číslo: 1701-70-8 |