Tisk…
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR955007-1G OR955007-250MG OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA 9260 CZK
APOSOR955007-1G APOSOR955007-250MG APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233.65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410266
CAS číslo: 187999-33-3