2-Formyl-5-phenylphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954913-1G
OR954913-250MG
APOSOR954913-1GEA
10350
CZK
APOSOR954913-1G
APOSOR954913-250MG
2-Formyl-5-phenylphenol 96%
2-Formyl-5-phenylphenol
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18314600 CAS číslo: 35664-67-6 |