3-Cyano-5-phenylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954905-1G
OR954905-250MG
APOSOR954905-1GEA
10350
CZK
APOSOR954905-1G
APOSOR954905-250MG
3-Cyano-5-phenylphenol 98%
3-Cyano-5-phenylphenol
Vzorec:
C₁₃H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18314129 CAS číslo: 939771-50-3 |