Tisk…
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 4860 CZK
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Vzorec: C₅H₄BrNO₃S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00717696
CAS číslo: 62009-34-1