Tisk…
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954884-1G OR954884-250MG
APOSOR954884-1GEA 16340 CZK
APOSOR954884-1G APOSOR954884-250MG
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol 96%
4-(Furan-2-yl)-2-methylphenol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17677675
CAS číslo: 1255638-84-6