Tisk…
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954881-1G OR954881-250MG
APOSOR954881-1GEA 9390 CZK
APOSOR954881-1G APOSOR954881-250MG
2-Methyl-4-phenylphenol 95%
2-Methyl-4-phenylphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
MW: 184,234 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18313070
CAS číslo: 30451-49-1