Tisk…
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954836-1G OR954836-250MG
APOSOR954836-1GEA 5690 CZK
APOSOR954836-1G APOSOR954836-250MG
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
Vzorec: C₁₃H₁₅N
MW: 185,265 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05124184
CAS číslo: 16413-71-1