Tisk…
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)benzaldehyde
OR954780-1G OR954780-250MG
APOSOR954780-1GEA 15310 CZK
APOSOR954780-1G APOSOR954780-250MG
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
4-(2-Formylphenyl)phenol
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117373
CAS číslo: 400747-55-9