Tisk…
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954776-1G OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA 6220 CZK
APOSOR954776-1G APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11895234
CAS číslo: 18855-13-5