3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954770-1G
OR954770-5G
APOSOR954770-1GEA
4770
CZK
APOSOR954770-1G
APOSOR954770-5G
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
3-(4-Methylphenyl)phenol
Vzorec:
C₁₃H₁₂O MW: 184,234 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06802317 CAS číslo: 486455-30-5 |