Tisk…
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954768-1G OR954768-5G
APOSOR954768-1GEA 6220 CZK
APOSOR954768-1G APOSOR954768-5G
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
4-(3-Methylphenyl)phenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
MW: 184,234 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01910124
CAS číslo: 191724-08-0