Tisk…
4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954765-1G OR954765-5G
APOSOR954765-1GEA 6220 CZK
APOSOR954765-1G APOSOR954765-5G
4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
4-(2-Methylphenyl)phenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802303
CAS číslo: 38262-85-0