Tisk…
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954763-1G OR954763-5G
APOSOR954763-1GEA 3230 CZK
APOSOR954763-1G APOSOR954763-5G
4-(Thiophen-3-yl)phenol 97%
4-(Thiophen-3-yl)phenol
Vzorec: C₁₀H₈OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798133
CAS číslo: 29886-67-7