Tisk…
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 1540 CZK
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01311241
CAS číslo: 2305-30-8